Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester transparent polyvalentes pour environnements extrêmes pour étiqueteuses M6/M7
Les étiquettes en polyester transparent (B-430) sont conçues pour les applications utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
Marque:  Brady™ 174098
Informations supplémentaires : Poids : 0.15900kg
Code produit. 17898444
  • 62.89€ / 100 pièces
Expédition estimée: 09-11-2023
Description
  • Les étiquettes en polyester transparent (B-430) sont conçues pour les applications utilisant des codes-barres, des codes alphanumériques, des symboles graphiques et des logos, et nécessitant une qualité supérieure.
  • Étiquettes transparentes brillantes avec adhésif acrylique permanent restant en place dans les environnements difficiles
  • Excellente résistance à un large éventail de produits chimiques, à l'huile et à l'eau
  • Température d'utilisation de -56 à 137°C (-70 à 100°F)
Spécification
Spécification
Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Asset Tracking, Barcode Labeling, Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification
No
Rectangle
-70°C to +100°C
0.076 mm
3 in.
25.4 mm
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, CSA Approved, UL Recognized
None
Gloss
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
100 Labels
-94°F to +212°F
0.003 in.
3 x 1 in.
1 in.
76.2 mm