Learn More
Brady™ Hazardous Substance Labels, 76 mm Core
Pre-printed, benchtop printer labels for CLP-GHS hazardous substances.
Brand: Brady™ 622284
Additional Details : Poids : 1.15000kg
Description
- Losanges rouges pré-imprimés intégrés
- Prêtes pour l’impression de l’avertissement requis, conformément aux dernières réglementations
Specifications
Non autoclavable | |
Rouge sur blanc | |
Polypropylène (B-7594) | |
Non stérile | |
Imprimantes BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus et IP™, imprimantes THT avec mandrin de 76 mm | |
1 | |
Rectangle | |
0,079 mm | |
75 mm |
Acrylique, permanent | |
Brillant | |
Transfert thermique | |
Identification des communications relatives aux dangers | |
Disposition en losange 2 | |
1 000 étiquettes | |
-20°C à +100°C | |
115,4 mm | |
110 mm |