Learn More
asecos™ Rack pour substances dangereuses
Stockage de produits chimiques agressifs
Marque:  asecos™ 27859
Informations supplémentaires : Poids : 90.00000kg
Code produit. 17836466
  • 1011.24€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-06-2024
Description
  • Cadre de rayonnage galvanisé
  • Construction robuste avec des traverses
  • Les niveaux de stockage sont réglables en intervalles de 25mm
  • Charge admissible par niveaux de stockage: 200kg (manière uniforme)
  • Le système d’étagères peut être étendu individuellement
  • Livraison démontée avec instructions de montage
  • Bac en plastique très résistant aux produits chimiques agressifs (par ex. acides et bases)
Spécification
Spécification
10.6 gal.
Acier
53.54 in.
53.54 in.
78.74 in.
25.08 in.
198.41 lb.
40 L
Drum Rack
1360.00 mm
1360.00 mm
2000.00 mm
637.00 mm
90 kg