Learn More
Horst™ Ruban de chauffage HB
Marque: Horst™ 20203
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
1,5 m | |
HB | |
350 W | |
Bande chauffante |
230 V | |
0,5 m | |
30 mm | |
Pour les très petits rayons de bobinage |