Learn More
Horst™ Ruban de chauffage lisse modèle HBS
This versatile heating tape meets high requirements regarding heating power and operating temperature in a dry environment.
Marque:  Horst™ 20303
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10047111
  • 212.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2024
Description
  • Tension nominale : 230 V∼
  • Câble de branchement : 0,5 m
  • Épaisseur : 5,5 mm
  • Largeur : 30 mm
  • Rayon de recourbement min. : 10 mm
  • Tresse de protection : Nickel
Spécification
Spécification
1,5 m (L)
Tension ∼230 V
Ruban de chauffage lisse
1,5 m (L)
HBS