Learn More
Horst™ Ruban de chauffage modèle HBST
Marque:  Horst™ 20704
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10077081
  • 204.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-10-2023
Description
Ruban chauffant renforcé 250°C
• Enveloppe fibre de verre tressée multicouche
• Conducteur protégé par tresse de blindage
• Isolant primaire PTFE
• Pour longueur supérieure à 5 m
• Ruban
• Accessoires obligatoires prise 1184-7514. .
Spécification
Spécification
4 m (L)
4 m
HBST
4 m (L)
Tension ∼230 V
Bande chauffante