Learn More
Cole-Parmer™ Filet de protection en PEHD Poly-Net™
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD. Le filet de protection en PEHD Poly-Net™ s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
Marque: Cole-Parmer™ 09405-50
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD.Le filet de protection en PEHD Poly-NetTM s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verre.
Utilisez des diamètres de 1/4 po à 5/8 po pour les instruments plus petits (thermomètres, pipettes, électrodes, tubes, seringues et flacons de petite taille). Utilisez des diamètres de 1 po à 10 po pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes. Le Poly-Net épais est plus rigide que le Poly-Net à maille étroite ; à utiliser lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire.- Filet en PEHD résistant et robuste
- Disponibles en rouleaux de dix
- Différents diamètres pour s’adapter à la plupart des récipients
- Se découpe facilement à la longueur souhaitée
- Température maximale de 51°C (125°F)
Spécification
Jaune | |
80°C | |
0400-YELLOW | |
Heavy-Gauge Poly-Net épais | |
25 m |
32 à 41 mm | |
Protection supplémentaire | |
1/boîte | |
Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes | |
HDPE |