Learn More
Heathrow Scientific™ Portoir pour tubes à essai en fil recouvert de PEHD, bleu
Ce rack métallique recouvert de PEHD est un rack solide pour le transport ou la manipulation d’échantillons.
Marque: Heathrow Scientific™ HS120089
28.73 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21699" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Description
- Résistant aux produits chimiques
- Résiste à des températures jusqu’à -40°C
- Autoclavables
- Rack adapté aux flacons type Bijou et aux tubes à profil bas jusqu’à 25 mm de dia.
- Support à fond en maille
Spécification
Wire Frame Tube Rack | |
6 x 12 | |
Bleu | |
Fil recouvert de PEHD | |
None | |
Non stérile | |
Bijou Bottles and Low-profile Tubes up to 25 mm dia. | |
48/carton | |
Emballage cellophane | |
20,5 cm | |
10,5 cm | |
6,5 cm | |
13 mm |
Portoir pour tubes à essai en fil recouvert de PEHD | |
Autoclavable | |
Tubes | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, When Empty | |
Tubes | |
HS120089 | |
1 de chaque | |
-40°C | |
8,1 in | |
4,1 in | |
2,6 in |