Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit série 308/310 en PEHD
Utilisez ce flacon à col étroit série 308/310 en PEHD Kautex™ pour le conditionnement, l’envoi d’échantillons, l’expédition et le stockage. Adapté au remplissage et au transport de liquides dangereux, il est doté d’une zone d’écriture encastrée avec tailles de 1000 et 2500 ml. Il est approuvé par l’ONU pour les liquides.
Marque:  Kautex™ 2000084486
Informations supplémentaires : Poids : 5.03100kg
Code produit. 10028081
  • 254.17€ / 26 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
  • Poignée optimisée pour une manipulation sûre et confortable.
  • Zone d’écriture encastrée avec tailles de 1000 et 2500 ml.
  • Approuvé par l’ONU pour les liquides
Spécification
Spécification
Flacon à col étroit
127 mm
Noir
Conditionnement, envoi d’échantillons, expédition, stockage
Étroit
Étroit
282 mm
2,5 L
28,7mm
HDPE
UN 3H1/X1.9/250