Learn More
Wheaton™ Flacons à scintillation en PEHD
Marque: Wheaton™ 986724
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 7.71110kg
Description
Flacon de scintillation polyéthylène• Flacon 6mL φ 17 x 57mm (bouchon non monté)
• Flacon 20mL φ 27 x 61mm (bouchon non monté)
• Flacon 20mL
• Bouchon non monté
Spécification
Sans joint | |
HDPE | |
1000 | |
Bouchon à vis | |
1000 paquet | |
22-400 |
27 mm | |
20 ml | |
PP | |
61 mm | |
Flacon à scintillation |