Learn More
Brand™ Récipient de trempage en PEHD
En PE haute densité. Les récipients de trempage en PEHD BRAND™ s’utilisent avec des systèmes de rinçage des pipettes et des supports-égouttoirs.
136.00€ - 151.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10707791
|
Brand™
29210 |
10 l | 510 mm | Pour pipettes de 460 mm de long |
136.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10463901
|
Brand™
29215 |
12.5 L | 660 mm | Pour pipettes de 600 mm de long |
151.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En PE haute densité.
- S’utilise avec des systèmes de rinçage des pipettes et des égouttoirs.
Spécification
HDPE | |
Base : 240 mm |