Learn More
Kautex™ Flacons à col étroit carrés en PEHD
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons à col étroit carrés en PEHD Kautex™ sont facilement stockés et permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire grâce à une forme carrée.
Marque: Kautex™ 2000083971
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.03600kg
Description
- Section transversale carrée
- Zone d’écriture encastrée
- Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
- Idéal pour les liquides, étanche
- emballage
- envoi d’échantillons
- transport
- stockage
Spécification
Flacon à col étroit | |
60 mm | |
Naturel | |
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage | |
Étroit | |
Étroit |
136 mm | |
0,25 L | |
17 mm | |
HDPE | |
Non | |
Carré |