Learn More
BRAND™ Flacons de stockage en PEDH
Click to view available options
Capacité:
5 L
10 l
Description
- Fabriqués en polyéthylène haute densité
- Avec bouchon à vis et poignée de transport
Spécification
Capacité | 5 L |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Type de produit | Flacon de stockage |
Comprend | Poignée de transport |
Matériau | HDPE |
Closure Included | Oui |
Bouche | Étroit |