Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit carré blanc en PEHD
Manufactured from HDPE for strength and durability. Kautex™ HDPE Square Narrow Mouth Bottles are easily stocked and save space in the laboratory from square shape.
Marque:  Kautex™ 2000083992
Code produit. 10626541
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
1 l
17 mm
HDPE
Étroit
221 mm
85 mm
Blanc
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage
Étroit
Carré
Flacon à col étroit