Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit carré blanc en PEHD
Manufactured from HDPE for strength and durability. Kautex™ HDPE Square Narrow Mouth Bottles are easily stocked and save space in the laboratory from square shape.
2.30€ - 523.89€
Spécification
Type de produit | Flacon à col étroit |
---|---|
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage |
Matériau | HDPE |
Finition de col | Étroit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10431741
|
Kautex™
2000083994 |
0,25 L |
2.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17878167
|
Kautex™
2000083994 |
0,25 L |
523.89€
247 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981441
|
Kautex™
2000083991 |
0,5 L |
315.00€
122 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17838167
|
Kautex™
2000083992 |
1 l |
275.93€
72 pièces |
Expédition estimée: 09-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626541
|
Kautex™
2000083992 |
1 l |
3.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Square cross-section
- Recessed labelling field
- No cap. Four types of closures available separately
- Ideal for liquids, leak-proof
- packaging
- sending samples
- transport
- storage
Specifications
Flacon à col étroit | |
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, stockage | |
Étroit | |
Carré |
Blanc | |
HDPE | |
Étroit |