Learn More
EKASTU Safety Harnais de tête pour C 607/SFERA
Code produit 10261593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Harnais de tête pour C 607/SFERA
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10261593 Harnais de tête pour C 607/SFERA
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10261593 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 465569
 Article restreint
Expédition estimée: 04-02-2027
EKASTU Harnais de tête pour masques faciaux intégraux
Spécification
Type de produit Bandeau
À utiliser avec (équipement) Masque intégral C 607/Selecta (Classe 2), Masque intégral SFERA (Classe 3)
Modèle Harnais de tête pour C 607 et SFERA