Learn More
DWK Life Sciences Fiole d'espace de tête, ND20
Les fioles d'espace de tête sont caractérisées par une paroi plus épaisse et un fond arrondi, ce qui les rend plus résistantes à la pression.
25.10€ - 30.60€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
Autoclavable | Autoclavables |
Quantité | 100 |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Description | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Description | Type de base | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16626832
|
DWK Life Sciences
225605 |
5 mL | 22 mm | Col standard | Rond |
27.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16636832
|
DWK Life Sciences
225606 |
5 mL | 22 mm | Col standard | Plat |
25.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16646832
|
DWK Life Sciences
225607 |
5 mL | 20 mm | Col standard | Plat |
25.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16656832
|
DWK Life Sciences
225608 |
10 mL | 22,5 mm | Col standard | Rond |
26.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16666832
|
DWK Life Sciences
225609 |
10 mL | 22,5 mm | Col long | Plat |
27.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16606842
|
DWK Life Sciences
225613 |
20 mL | 22,75 mm | Col standard | Rond |
29.25€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
16616842
|
DWK Life Sciences
225614 |
20 mL | 22,75 mm | Col standard avec étiquette | Rond |
30.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les fioles pour la chromatographie de gaz (fioles d'espace de tête) sont disponibles dans différentes tailles et sont livréesavec une finition sertie ou à vis. Les fioles d'espace de tête doivent résister à une pression interne importante. De ce fait, l'épaisseur de la paroi des fioles d'espace de tête est plus importante comparé à des fioles standards pour la chromatographie liquide : 1,2 mm par rapport à 0,9 mm. Les fioles d'espace de tête sont disponibles avec des fonds plats ou arrondis. Le fond arrondi est plus stable et donc plus résistant à une pression élevée qui s'accumule à l'intérieur de la fiole pendant le processus de chauffage.- Les fonds et bords arrondis sont plus stables et permettent un chauffage homogène et une opération plus sûre à des températures élevées
- Epaisseur de paroi augmentée (1,2 mm) comparé à des fioles de chromatographie standards (0,9 mm)
- Les fioles avec une finition biseautée/HS dispose d'un scellage plus étanche en raison de la surface de scellage réduite entre le sertissage et le verre
- Les fioles à fond arrondi sont parfaites pour un transport automatisé : la fiole tombe plus facilement dans des blocs et racks de chauffage
- Emballées dans des boîtes en PP avec bande de sécurité refermables pour une protection contre la contamination au cours du transport et du stockage
- Peut être utilisées en combinaison avec des scellages en aluminium standards, des scellages magnétiques ou des scellages à libération de pression
Spécification
Transparent | |
Chromatographie en phase gazeuse (GC) | |
100 |
Verre borosilicaté (5.1) | |
Autoclavables | |
ND20 |