missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Heart Atrium Tissue Slides (Hypertension Right)- Paraffin

Code produit. 18638660 Tous les produits Bio Techne Produits
Click to view available options
Quantité:
5 lames
Conditionnement:
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18638660

Marque: Novus Biologicals™ NBP277966

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantité 5 lames
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Espèces Human
Spécificité cible Heart Atrium
Contenu et stockage Store at 4°C.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis