Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, value, heat inactivated (formerly USDA-approved in North America or qualified, Brazil in other regions)
Gibco fetal bovine sera offers an excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays. It has earned the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet research needs and budget requirements.
58.00€ - 538.00€
Spécification
Contenu et stockage | Conserver en dessous de –10°C. |
---|---|
Age | Fœtal |
Espèces | Bovine |
Pays d’origine | Veuillez vous référer au CoA pour connaître l’origine spécifique |
Format | Flacon |
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17573595
|
Gibco™
A5209501 |
50 ml | Sérum de veau fœtal |
58.00€
50mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17583595
|
Gibco™
A5209502 |
10 x 50 ml | Sérum de veau fœtal |
538.00€
10 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17593595
|
Gibco™
A5256801 |
500 mL | Sérum de veau fœtal |
455.00€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays
- It has earned the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet research needs and budget requirements
- ISO 13485-certified, processed in FDA-registered facilities
- Gibco bottle is easier to use in the hood, reduces the risk of contamination, and helps users perform cell culture more consistently
- Peel-off sticker on the label provides a convenient reference for lot number and expiration date
- Sera for cell culture with robust cell lines; a good value for basic research needs
Spécification
Conserver en dessous de –10°C. | |
Bovine | |
Flacon | |
Inactivé par la chaleur | |
Triple filtration, 0,1 µm | |
≤ 20 EU/ml | |
Oui | |
Valeur | |
Glace carbonique |
Fœtal | |
Veuillez vous référer au CoA pour connaître l’origine spécifique | |
Sérum de veau fœtal | |
Stérile | |
Jusqu’à 50 tests de qualité, dont des tests de virus conformes à la norme 9 CFR, des endotoxines* et des performances (*Veuillez noter : S’il est fabriqué au Royaume-Uni, Full 9CFR sauf pour la rage et pour le virus de la fièvre catarrhale du mouton qui sont testés via EMA) | |
Moins de déchets | |
≤ 25 mg/dl | |
Gibco™ | |
Tests de sécurité USDA effectués pour les origines du Mexique et de l’Australie |