Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoclave Pouch, with Steam Indicator Dot
Tyvek Pouch that offers high breathability while providing a barrier from microbial contamination after sterilization.
Marque: Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB15X18
Informations supplémentaires : Poids : 3.17880kg
Description
- Construction 100 % Tyvek pour la résistance et la barrière microbienne
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Joints d’usine résistants
- Fermeture thermoscellée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique et des composants
- Fabriqué et conditionné dans une salle blanche certifiée ISO 6
- Améliore l’efficacité du service de préparation des pièces
Spécification
Autoclavable | |
7,5 L | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Équipement pharmaceutique | |
Non stérile | |
<250°F | |
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 in) | |
45,7 cm | |
38,1 cm |
252 oz. | |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Tyvek | |
Vapeur | |
<125°C | |
18 in | |
15 in |