Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ à thermoscellage
Les sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ à thermoscellage Keystone Cleanroom Products constituent une excellente barrière contre la contamination.
Marque: Keystone Cleanroom Products BBTMGTVK2442
Informations supplémentaires : Poids : 8.98110kg
Description
- Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
- Le film flexible en Tyvek™ DuPont / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
- Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
- Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
- Doit être thermoscellé à l’aide d’un thermoscellant à bande continue ou à impulsion valide
- Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
- Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Traçabilité par lot
- Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable | |
28,6 L | |
Scellage à chaud | |
Oui | |
Tyvek | |
Oui | |
<250°F | |
8 mil | |
42 in | |
24 in |
966 oz. | |
COC | |
Blanc | |
Stérilisation à la vapeur | |
Non stérile | |
Vapeur | |
<125°C | |
42 x 24 in | |
61 cm | |
61 cm |