Learn More
Eppendorf™ Heat Sealer S100
Assure une étanchéité hermétique conviviale et fiable d’une grande variété de plaques multipuits.
Marque: Eppendorf™ 5391000001
Code nomenclature Nacres: NB.79
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
- Scellage hermétique des plaques multipuits
- Température d’étanchéité fixe pour des résultats reproductibles
- Élimine l’évaporation en PCR, réduisant ainsi la contamination croisée
- Joints 96 et plaques à 384 puits
- Conception compacte, dispositif portable
- Le thermostat intégré empêche la surchauffe
- Mécanique améliorée pour un scellage encore plus facile
- Adaptateur de microplaque PCR inclus
Spécification
50/60 Hz | |
220 × 250 × 230 mm | |
Plaques à 96 et 384 puits |
100/230 V | |
100/230 V, 50/60 Hz | |
Prise EU |