Learn More
Biochrom Porte-cuve chauffé pour spectrophotomètres Novaspec III+ et Novaspec Pro
Pour les mesures thermostatées à 37°C.
Marque: Biochrom 80-3007-13
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Porte-cuve chauffé
- À utiliser avec les spectrophotomètres Biochrom Novaspec III+ et Novaspec Pro
Spécification
Spectrophotomètres Novaspec III+ et Novaspec Pro | |
Reusable | |
Spectrophotomètres Novaspec III+ et Novaspec Pro |
Support de cellule chauffée | |
Pour les mesures à thermostat à 37°C | |
37°C |