Learn More
Heathrow Scientific™ Grab Rack™
Éliminez le contenu, pas les tubes. Le rack Fisherbrand™ Grab Rack™ comprend des membranes en silicone pour maintenir 50 tubes de 5 à 10 ml bien en place. Vous pouvez donc gagner en efficacité en vidant tous les tubes simultanément. Placez ou retirez des tubes à la verticale dans ce rack à deux niveaux, en exerçant une légère pression.
Marque: Heathrow Scientific™ HS24371A
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.25756kg
Alert:
Non conçu pour un nettoyage en autoclave
Description
- Le portoir est pourvu de membranes en silicone qui assurent la stabilité des tubes.
- La conception à deux niveaux du portoir en ABS permet aux tubes de rester parfaitement verticaux.
- Les tubes ne tombent pas lorsque le portoir est retourné, ce qui permet de les vider tous en même temps.
- Positionnez les tubes sur le portoir et retirez-les simplement, en les enfonçant ou en les tirant délicatement.
- Grille de 5 x 10 puits ; Pas d’assemblage nécessaire
Spécification
Silicon Grip | |
Plastique ABS | |
Tubes de 5 à 10 ml | |
259 x 127 x 49 mm |
Blanc | |
50 puits de 16 mm de diamètre | |
259 × 127 × 49 mm |