Learn More
Horst™ Tuyau de chauffage
Marque:  Horst™ 822637
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12684546
  • 651.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-10-2022
Spécification
4mm
1500 mm
Tuyau de chauffage
200°C