Learn More
3M™ Tuyau respiratoire avec QRS à usage intensif
Code produit 15719767 Tous les produits 3M Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement
15719767 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15719767 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7000044527
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    97.32€ / 1 pièces
    Économisez 23.68€
    19% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Tuyau respiratoire avec QRS à usage intensif 3M™ pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™ et régulateur d’adduction d’air 3M™ Versaflo™ V-500E.
  • Les nouveaux casques de soudage et écrans faciaux de 3M sont dotés du type de tuyau respiratoire avec QRS (pivot à libération rapide), qui permet la connexion et la libération à une main
  • La classe de protection du casque de soudage Speedglas 9100FX Air est réduite à TH2 lorsque l’adaptateur est utilisé
  • Vous pouvez prolonger la durée de vie du tuyau respiratoire à l’aide d’un couvercle de tube
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Caoutchouc à usage intensif