missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Métaux lourds, solution étalon de plasma, Specpure™, Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7049547
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11346968

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014657.AE

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Heavy Metals, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Heavy Metals, plasma standard solution
Note relative au nom Ag, As, Ba, Cd, Cr, Hg, Pb, Se @ 100μg/mL
Forme physique Liquide
Concentration Matrix: 5% HNO3
Numéro MDL MFCD02091713
Numéro UN UN3264
Solubilité Miscible with water
Quantité 100 ml
Qualité Specpure

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis