missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HECA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 17874560
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17874560 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17874560 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5140046

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user. Immunogen sequence: RSSRYLGEFL KNAIHLEPHK KAMAGGHVFR NAHFDYSPAG LAVHRGGHFD TPVQFLRRLD LSELLTHIPR HKLNTFHVRM EDDAQVGQGE DLRKFILAAL SASHRNVVNC ALCHRALPVF EQFPLVDGTL FLSPSRHDEI EYDVP Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 97%, Mouse - 97%.

This gene encodes the homolog of the Drosophila headcase protein, a highly basic, cytoplasmic protein that regulates the re-entry of imaginal cells into the mitotic cycle during adult morphogenesis. In Drosophila, the encoded protein also inhibits terminal branching of neighboring cells during tracheal development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène HECA
Applications Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 0.05 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Expression HECA
Numéro d’ordre du gène Q9UBI9
Alias de gène dJ225E12.1; Gm869; H dJ225E12.1; HDC; hdc homolog, cell cycle regulator; HDCL; headcase homolog; headcase homolog (Drosophila); headcase protein homolog; HECA; hHDC; si:dkey-34f16.2
Symboles de gène(s) HECA
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein corresponding to Human HECA. Recombinant protein control fragment (Product #RP-100957).
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51696
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.