Learn More
CleanSpace™ Technology Accessoire sangle à crochet pour casque
Code produit 15960072 Tous les produits CleanSpace Technology Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
PAF-1014, PAF-1106
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15960072 PAF-1014, PAF-1106 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15960072 Fournisseur CleanSpace™ Technology Code fournisseur PAF0075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.04€
    45.00€ / 1 pièces
    Économisez 13.04€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
L’accessoire sangle à crochet pour casque est conçu pour être utilisé lors du port de l’appareil respiratoire avec un casque de sécurité.
  • Utilisé avec l’appareil respiratoire révolutionnaire CleanSpace™ : léger, sans tuyaux ni ceintures
  • Conçu pour le confort sur de longues périodes
  • Permet la transpiration et la respirabilité
  • Nettoyage facile et séchage rapide
  • Conçu pour une utilisation longue dans des environnements difficiles
  • Remplacement facile et rapide
Spécification
Jetable Réutilisable
Type de produit Sangle à crochet pour casque
À utiliser avec (application) Soudage, travail du bois, fabrication, fusion, construction, usines de recyclage, services d’urgence, exploitation minière, agriculture, usines de transformation, broyage
À utiliser avec (équipement) PAF-1014, PAF-1106
Modèle PAF-0075
Conditions de stockage Conserver entre -10°C et +55°C
Dimensions (L x l x H) 950 x 350 x 600 mm
Poids (métrique) 25 g