Learn More
VELP Scientifica™ Hemispheric Bowls for Round Bottom Flasks
The Hemispheric Bowl is a suitable solution for replacing oil baths and mantles in order to perform clean and safe analysis with round bottom flasks.
138.00€ - 750.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Flacons à fond rond |
---|---|
Type | Cuvette pour flacons |
Revêtement | Aluminium |
Matériau | Aluminium |
Code produit | Marque | Volume du flacon (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume du flacon (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16320528
|
VELP Scientifica™
A00000373 |
25 ml |
138.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16330528
|
VELP Scientifica™
A00000374 |
3 L |
440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16340528
|
VELP Scientifica™
A00000375 |
5 L |
750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Precisely fits 135 mm diameter plate
- Accommodates different sizes of round bottom flasks
- Minimizes risk of movement
- Ensures fastest heat transfer
Spécification
Flacons à fond rond | |
Cuvette pour flacons | |
Aluminium | |
Aluminium |