Learn More
Héparine sodique, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mU
100 kU
500 kU
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1000ku
100ku
500ku
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Heparin Sodium Salt |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 kU |
| Numéro MDL | MFCD00081689 |
| Conditionnement | Flacon en plastique |