Learn More
HEPES, solution 1 M, pH 7,3, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7082831 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 15624198
Marque: Thermo Scientific J16924AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7365-45-9 | C8H18N2O4S | 238.30 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES
Concentration 1 M de solution
pH 7.3
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Conditionnement Flacon Nalgene
Beilstein 883043
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique
Qualité Biologie moléculaire