Learn More
Tampon HEPES, solution 1 M, pH 7,3 (biologie moléculaire), Fisher Bioreagents™
Code produit. p-26398
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
Code produit. 10041703
Marque: Fisher BioReagents BP299100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Agent de tampon couramment utilisé
HEPES est couramment utilisé comme agent tampon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance ≤0.01(0.1M solution) at 260nm, 0.004 max. (0.1M solution) at 280nm
Nom chimique ou matériau HEPES Buffer
Note relative au nom 1M Solution, pH 7.3
CAS 7365-45-9, 7732-18-5
Couleur Sans désignation
Concentration 0,95 à 1,05 M
pH 7.2 to 7.5
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
DNase Sans DNase
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Identification Pass Test
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Conditionnement Flacon poly
Protéase Protease free
Merck Index 15, 4689
Synonyme N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N«-2-ethanesulfonic Acid
Poids de la formule 238.197
Qualité Biologie moléculaire