Learn More
Acide libre HEPES, >99 %, réactif de biologie moléculaire, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Code produit. 11416561 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11416561
Marque: MP Biomedicals 0219482725
Identifiants chimiques
CAS 7365-45-9
Formule moléculaire C8H18N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 238.30
Numéro MDL MFCD00006158
Clé InChI JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-2-Hydroxyethylpiperazine-N'-2-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N'-(2-ethanesulfonic acid)
CID PubChem 23831
ChEBI CHEBI:42334
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau HEPES, free acid
Note relative au nom Free Acid
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage >99%
Nom IUPAC Acide 2-[4-(2-hydroxyéthyl)pipérazin-1-yl]éthane-1-sulfonique
Poids de la formule 238.3
Qualité Réactif de biologie moléculaire