Learn More
Heptane, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99 % base n-heptane (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Not Available
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Heptane |
Point de fusion | -91°C |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. |
Formule linéaire | CH3(CH2)5CH3 |
Aspect | Colorless liquid |
Numéro UN | UN1206 |
Beilstein | 1730763 |
Poids de la formule | 100.2g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% n to heptane basis (GC) |
Qualité | puriss. p.a. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- n-Heptane
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.