Learn More
Hexane, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Catalog Number 15693760
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Glass Bottle
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
110-54-3
C6H14
86.18
MFCD02179311
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
8058
CHEBI:29021
hexane
CCCCCC
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (GC)
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Hexane
Point de fusion -95°C
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Formule linéaire CH3(CH2)4CH3
Aspect Liquid
Numéro UN UN1208
Beilstein 1730733
Poids de la formule 86.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (GC)
Qualité ACS/puriss. p.a.
Densité 0.659g/mL at 25°C
Point d’ébullition 69°C
Quantité 6 x 1 L
Limite d’explosion 0.077
Point d’éclair −26°C (−14.8°F)
Température d’allumage 453°F
Conditionnement Glass Bottle
Indice de réfraction n20/D 1.3745 to 1.3755
Résidus après évaporation 0 to 0.001%
Acide titrable Free acid (as CH3COOH): ≤0.002%
Tension de vapeur 5.2psi (37.7°C), 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.