Learn More
Acide hexanoïque, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7021454
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11438740
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13789.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Hexanoic acid is used to prepare esters by reacting with alcohols, which finds application in artificial flavors. It is also involved in the production of hexylphenols, hexanoates and caproates. Further, it is used as non-viral gene carrier as well as to protect tomato plants from Botrytis cinerea.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide hexanoïque est utilisé pour préparer les esters en réagissant avec les alcools, ce qui trouve lʼapplication dans des arômes artificiels. Elle participe également à la production dʼhexylphénols, dʼhexanoates et de caproates. De plus, il est utilisé comme vecteur génique non viral ainsi que pour protéger les plants de tomate contre le Botrytis cinerea.
Solubilité
Miscible avec de lʼéther diéthylique et de lʼéthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs et lʼalcool allylique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-62-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00004421
Clé InChI FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
CID PubChem 8892
ChEBI CHEBI:30776
Nom IUPAC Acide hexanoïque
SMILES CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanoic acid
Point de fusion -4°C
Densité 0.929
Point d’ébullition 202°C to 203°C
Point d’éclair 104°C (219°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3(CH2)4CO2H
Indice de réfraction 1.4165
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2829
Beilstein 773837
Merck Index 14,1759
Informations sur la solubilité Miscible with diethyl ether and ethanol. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hexanoic acid