Learn More
Acide hexanoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3736660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
Code produit. 10115543
Marque: Thermo Scientific Acros 120702500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-62-1
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00004421
Clé InChI FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
CID PubChem 8892
ChEBI CHEBI:30776
Nom IUPAC Acide hexanoïque
SMILES CCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexanoic acid
Acidité 473 to 493mg KOH/g
Point de fusion -3.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9200g/mL
Point d’ébullition 202.0°C to 203.0°C
Point d’éclair 104°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)4CO2H
Indice de réfraction 1.4150 to 1.4180
Quantité 250 g
Beilstein 02, 321
Merck Index 15, 1761
Gravité spécifique 0.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.1% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viscosité 3.23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexanoic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.