Learn More
Chrome hexavalent, solution standard, Specpure™, Cr+6 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11329887
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 11329887
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042234.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Hexavalent Chromium, standard solution is used in ion chromatography for measurement and determination of soluble Cr(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00717544
Spécification
Nom chimique ou matériau Hexavalent Chromium standard solution
Note relative au nom Cr+6 1000μg/mL
Odeur Odorless
Forme physique Liquide
Couleur Jaune
Solubilité Miscible with water
Quantité 100 mL
Qualité Specpure
compliance-icons
Identifiant produit
  • Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure, Cr(+6) 1000µg/ml
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ammonium dichromate