Learn More
Kautex™ Flacons à col moyen en polyéthylène haute densité
Fabriqués en PEHD pour plus de stabilité, de résistance et d’opacité. Les flacons à col moyen en polyéthylène haute densité Kautex™ sont dotés d’une échelle graduée en relief pour une mesure précise et permanente.
Marque:  Kautex™ 2000770067
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.19800kg
Code produit. 10031572
  • 14.90€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Description
Description
  • Flacons polyvalents pour les laboratoires et l’industrie
  • Échelle en relief indiquant la quantité de contenu
  • Faciles à remplir et à nettoyer, étanches
  • Bouchon à vis en PP
Application :
  • fonction de distribution
  • envoi d’échantillons
  • expédition
  • transport
  • stockage
Spécification
Spécification
PP
129,5 mm
Bouchon à vis
250 ml
24 mm
HDPE
1 par unité
1Chaque
Oui
Flacon
61 mm
28 mm
Naturel
Conditionnement, envoi des échantillons, transport, expédition et stockage
10/boîte
Flacon
Oui
Rond