Learn More
Piercan™ High Performance Butyl Dry Box Gloves
Click to view available options
Dimensions:
10
9,5
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Isobutylene polyisoprene
- Wipe with 70% Isopropyl Alcohol
- Store in original packing between 35° F to 85° F
- Classified non-toxic waste if not contaminated
Gloves, high performance, isobutylene, polyisoprene
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Jetable | Single-use |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Butyl |
| Dimensions | 10 |
| Température (impériale) max. | 230°F |
| Couleur de manchette de gant | Noir |
| Température (impériale) min. | −22°F |
| Résistance à la traction | >15 MPa |