Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.0.1
Logiciel de fusion par haute résolution v3.0.1
2775.00€ - 5990.00€
Spécification
Contenu et stockage | CD logiciel, Clé de licence |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Système 7500 Fast, StepOne™, StepOnePlus™ |
Type de logiciel | Logiciel d’analyse HRM |
Type de produit | Logiciel |
Système d’exploitation | Windows 7, Windows XP Pro SP2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15339341
|
Applied Biosystems™
4461357 |
1 licence |
2775.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15661782
|
Applied Biosystems™
4461456 |
10 licences |
5990.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le logiciel de fusion haute résolution v3.0.1 est un nouvel outil amélioré pour l’analyse de la fusion haute résolution (HRM). L’analyse HRM est une méthode d’analyse post-PCR utilisée pour identifier les variations dans les séquences d’acides nucléiques. La méthode est basée sur la détection de petites différences dans les courbes de fusion de PCR (dissociation). Il est activé par des colorants de liaison à l’ADNdb à forte luminosité utilisés en conjonction avec des instruments de PCR en temps réel qui disposent d’un contrôle précis de la rampe de température, de capacités avancées de capture de données et d’un accès à des logiciels conçus spécifiquement pour l’analyse HRM. Logiciel de fusion haute résolution v3.0.1 pour systèmes de PCR en temps réel, et le système de PCR en temps réel rapide 7500, et contient des fonctionnalités qui rendent les résultats HRM rapides et précis plus accessibles que jamais.Caractéristiques principales du produit :
Minimisez les interventions de l’utilisateur pour obtenir des résultats et rappeler facilement les paramètres d’analyse
Le logiciel de fusion par haute résolution v3.0.1 applique automatiquement les paramètres d’analyse par défaut ou enregistrés lors de l’ouverture d’un fichier d’expérience, ce qui permet à l’utilisateur d’obtenir des résultats avec une intervention minimale. Il comprend également une nouvelle bibliothèque de paramètres d’analyse, permettant à l’utilisateur d’enregistrer des paramètres optimisés et de les rappeler facilement pour une utilisation ultérieure.
Obtenez une plus grande précision et augmentez votre sensibilité
Le logiciel v3.0.1 utilise un algorithme de regroupement amélioré qui permet de distinguer précisément les génotypes de contrôle et de variante et permet à l’utilisateur de saisir le nombre prévu de groupes pour obtenir une sensibilité accrue pour le génotypage de SNP difficiles.
Obtenez plus en une seule exécution
Avec le logiciel v3.0.1, vous pouvez désormais effectuer des analyses séparées de plusieurs dosages sur une seule plaque.
Rendez vos expériences opérationnelles rapidement grâce aux raccourcis de configuration
Les utilisateurs du logiciel de fusion par haute résolution v3.0.1 peuvent effectuer une copie et un collage directement à partir de feuilles de calcul Excel pour configurer rapidement des expériences. La vue des plaques affiche également clairement les informations sur les puits et la disposition des plaques pour faciliter la configuration des plaques.
Téléchargez une version d’essai GRATUITE de 30 jours du logiciel de fusion haute résolution v3.0.1.
Consultez nos notes de mise à jour détaillant les améliorations proposées dans la v3.0.1.
Pour les utilisateurs du 7500 système de PCR en temps réel qui ont déjà acheté le logiciel de fusion haute résolution v3,0, téléchargez le correctif v3.0.1 HRM.
Pour HRM sur le système de PCR en temps réel rapide 7900HT, voir le Logiciel de fusion haute résolution v2,0.
Spécification
CD logiciel, Clé de licence | |
Logiciel d’analyse HRM | |
Windows 7, Windows XP Pro SP2 |
Système 7500 Fast, StepOne™, StepOnePlus™ | |
Logiciel |