Learn More
Nabertherm™ Four haute température, chauffage SiC
La durabilité des barres SiC lors d’un usage périodique, combinée à leur vitesse de chauffage élevée, fait de ces fours haute température des outils de laboratoire polyvalents.
6460.00€ - 7260.00€
Spécification
Type de contrôleur | C550 |
---|---|
max. (métrique) | Jusqu’à 1 500°C |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17377919
|
Nabertherm™
LC014H6ON1 |
1,5 L |
6460.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17397919
|
Nabertherm™
LC034H5ON5 |
3 L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Contrôleur :C550
- modèle de table
Spécification
C550 | |
Jusqu’à 1 500°C |