Learn More
Cytiva Colonne à débit rapide SP 16/10 HiPrep™
Permettent des séparations préparatives rapides des protéines et autres biomolécules.
Marque: Cytiva 28-9365-44
Code nomenclature Nacres: NA.56
Informations supplémentaires : Poids : 2.10920kg
Description
- Colonne préconditionnée à échangeur de cations forts pour la capture initiale de protéines et autres biomolécules avec chromatographie IEX
- Compatibles avec des configurations à pompe simple et d’autres systèmes de chromatographie tels que AKTA design
- Optimisée pour les séparations fiables et reproductibles
- Capacité de charge élevée et purifications rapides
- Capture initiale rapide des protéines à partir du matériau de départ
Spécification
HiPrep SP FF 16 / 10 | |
2 à 10 ml/min. | |
4°C à 30°C, 0,2 M d’acétate de sodium contenant 20 % d’éthanol | |
20 mL |
0,6 in | |
HiPrep SP FF est une colonne de chromatographie à échange de cations forts de 20 ml pour la purification de protéines à petite échelle. | |
16 mm | |
20 mL |
Sécurité et traitement
- HiPrep SP FF 16/10
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 18% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.