Learn More
Cytiva Colonnes pré-conditionnées à débit rapide HiScreen™ Blue, Ni et DEAE Sepharose™
Tous les produits Cytiva ProduitsCode nomenclature Nacres: NC.05
Click to view available options
Type de ligand:
Bleu de Cibacron (milieu à 7 mu;M/ml)
Diéthylaminoéthyle
Ni Sepharose
Conditionnement:
1 pièce
Description
- À base d’agarose fortement réticulée à 6 % avec une taille moyenne des microbilles de 90 μm
- Propriétés de débit et hautes capacités de charge
- La hauteur du lit de 10 cm est conçue pour permettre l’optimisation des méthodes et la sélection des paramètres
- Facilement connecté en série pour atteindre un hauteur de lit de 20 cm
- Le petit volume de lit donne des résultats rapides et permet une consommation minimale d’échantillons/de tampons
- Associent une haute capacité à une grande vitesse d’écoulement et une faible contre-pression pour réduire les temps de cycle du processus et augmenter la productivité
- Résultats reproductibles, mis à l’échelle avec les colonnes BioProcess™ conditionnées avec le même milieu de chromatographie, en utilisant la même vitesse d’écoulement linéaire
- Volume du lit : 4.7mL
- Dimensions du lit : 7,7 × 100 mm
- Matrice : microbilles d’agarose réticulée à 6°%
- Granulométrie moyenne : 90 μm
- Vitesse d’écoulement : < 600 cm/h ou < 450 cm/h
- Matériau (équipement de colonne et tube de colonne) : PP
- Dia. int.de colonne : 7,7mm
Blue Sepharose
- Pré-conditionnées avec un milieu de chromatographie BioProcess Blue Sepharose 6 Fast Flow
- Purification de l’albumine, des enzymes (y compris NAD+ et NADP+), des facteurs de coagulation, des interférons et protéines associées
- Pré-conditionnées avec un milieu Nickel Sepharose 6 Fast Flow
- Purification de protéines marquées à l’histidine par chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés (IMAC)
- Pré-conditionnées avec un milieu DEAE Sepharose Fast Flow
- Milieu d’échange d’anions faibles (groupe diéthylaminoéthyle) BioProcess™
Spécification
Spécification
| Tampon | HCl 0,1 M, NaOH 0,1 M, urée 8 M |
| Type de produit | Colonne HiScreen Ni Sepharose 6 FF |
| Volume du lit | 4.7mL |
| Diamètre (impériale) interne | 0,3 in |
| Diamètre (métrique) interne | 7,7mm |
| Quantité | 1 x 4,7 ml |
| Hauteur (impériale) | 3,93 in |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Débit | lt; 450°cm/h |
| Matériau | PP |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, nickel
- UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 16.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cytiva Colonnes pré-conditionnées à débit rapide HiScreen™ Blue, Ni et DEAE Sepharose™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu