Learn More
Thermo Scientific™ HisPur™ Cobalt Chromatography Cartridges, 1 mL
Purifiez doucement les protéines de fusion recombinante marquées à l’histidine en utilisant des microbilles d’affinité pour chélate métallique immobilisé (IMAC) de cobalt (Co2+), de colonnes et de plaques de centrifugation.
234.00€ - 413.00€
Spécification
Contenu et stockage | Stocker entre 4°C et 8°C. |
---|---|
Forme | Suspension liquide |
Gamme de produits | HisPur™ |
Cible | Protéine marquée au His |
Type | Cartouche de chromatographie |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11804211
|
Thermo Scientific™
90093 |
Cartouches de chromatographie en cobalt HisPur, 1 ml | 5 cartouches |
234.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11814211
|
Thermo Scientific™
90094 |
Cartouches de chromatographie en cobalt HisPur, 5 ml | 2 cartouches |
413.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
La résine de cobalt HisPur Thermo Scientific™ est un support d'affinité pour chélate métallique immobilisé (IMAC) destiné à la purification spécifique, rapide et douce avec marquage à l'histidine.
Informations complémentaires et commande en ligne
Les résines, colonnes et kits HisPur Cobalt utilisent une résine chélatrice tétradentée chargée de cobalt divalent (Co2+) pour permettre une purification spécifique, rapide et douce des protéines de fusion marquées à l’histidine à partir de divers types d’échantillons. La résine HisPur Cobalt est disponible en plusieurs tailles de conditionnements de suspension épaisse de résine, en trois tailles de colonnes prêtes à centrifuger, en kits de purification complets, en deux tailles de cartouches de chromatographie prêtes pour la chromatographie liquide rapide de protéines (FPLC), et en plaques de filtration à 96 puits pour les besoins en analyses à haut débit. Grâce à ces options, la purification des protéines marquées à l’histidine de haute qualité est possible à presque tous les niveaux. La résine de cobalt HisPur est supérieure aux systèmes traditionnels de chromatographie d’affinité sur métal immobilisé (IMAC) à base de nickel. Par rapport aux résines chélatrices Ni-IDA et Ni2+ tétradentée, la résine HisPur lie les protéines marquées à l’histidine avec une spécificité plus élevée (moins de liaison hors cible) et les libère dans des conditions plus douces (concentrations plus faibles d’imidazole). Utilisez les colonnes et cartouches HisPur pour obtenir des protéines marquées His au niveau de pureté élevé et sans contamination métallique.Points clés :
Pureté élevée – permet d’obtenir plus de 10 milligrammes de protéine marquée à l’histidine pure par millilitre de résine sans optimiser les conditions de lavage à l’imidazole
Faible lessivage des métaux – pas de contamination par des métaux dans l’échantillon de protéines marquées à l’histidine éluées
Polyvalence – Purification des protéines dans des conditions natives ou dénaturantes, compatible avec les réactifs de lyse cellulaire et une variété d’additifs tampon.
Flexibilité – disponible sous forme de résine en vrac ou de colonnes préremplies, de colonnes de chromatographie et de plaques de filtration à 96 puits
Solution économique – la résine peut être réutilisée plusieurs fois ou jetée après une seule utilisation
Performances supérieures – a de meilleures performances que les autres résines IMAC disponibles dans le commerce
Formats disponibles :
- Suspension épaisse de résine – microbilles d’agarose à 6 % réticulées ; flacons de 10 ml, 100 ml ou 500 ml
- Colonnes de centrifugation – colonnes de 0,2 ml (microcentrifugeuse), 1 ml ou 3 ml
- Kits de purification – kits complets disponibles pour les trois tailles de colonne
- Cartouches de chromatographie – compatibles avec les systèmes de chromatographie liquide automatisés et le traitement des seringues
- Plaques de centrifugation à 96 puits – plaques de filtration à 96 puits préremplies, compatibles avec les systèmes de centrifugation et les collecteurs à vide pour une purification manuelle ou automatisée Les plaques permettent une reproductibilité rapide et uniforme de puits-à-puits et de plaques-à-plaques pour des séparations à haut débit et à petite échelle.
- En vrac et personnalisé : indiquez-nous vos besoins en matière de résine de cobalt HisPur en vrac
Comprend :
Les kits contiennent des colonnes de cobalt HisPur, un tampon d’équilibrage / de lavage et un tampon d’élution.
Spécification
Stocker entre 4°C et 8°C. | |
HisPur™ | |
Cartouche de chromatographie | |
Affinité, résine d’agarose |
Suspension liquide | |
Protéine marquée au His | |
Chélate de métal, cobalt divalent |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.