Learn More
Histamine Phosphate, Mikromol™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Description
Histamine Phosphate
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Histamine Phosphate |
| CAS | 51-74-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Histamine Phosphate |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C5 H9 N3 . 2 H3 O4 P |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Histamine, diphosphate (7CI), Histamine, phosphate (1:2) (6CI,8CI), 4-(2-Aminoethyl)imidazole bis(dihydrogen phosphate), 4-(2-Aminoethyl)imidazole di-acid phosphate, Histamine acid phosphate, Histamine biphosphate, Histamine dihydrogen phosphate, Histamine phosphate, Histapon, 1H-Imidazole-4-ethanamine, phosphate (1:2), Histamine Phosphate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9N3.2H3O4P/c6-2-1-5-3-7-4-8-5;2*1-5(2,3)4/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8);2*(H3,1,2,3,4) |
| SMILES | NCCc1c[nH]cn1.OP(=O)(O)O.OP(=O)(O)O |
| Nom IUPAC | 2-(1H-imidazol-4-yl)ethanamine;phosphoric acid |
| Afficher plus |