Learn More
Epredia™ Pince chauffante
La pince chauffante Epredia™ fonctionne avec la station d’enrobage Epredia™ HistoStarTM. Il existe plusieurs tailles.
Marque:  Epredia™ A81010033
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 12618216
  • 834.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-07-2024
Description
La pince chauffante Thermo Scientific™ fonctionne avec la station d’enrobage Thermo Scientific™ HistoStar™. Il existe plusieurs tailles.
Pince électrique chauffante
• Rouge
• Pointe de 1mm
Spécification
Spécification
Pince chauffée
Station d’enrobage Epredia™ HistoStar™
Rouge ; pointe de 1 mm