Learn More
Epredia™ Pince chauffante
La pince chauffante Epredia™ fonctionne avec la station d’enrobage Epredia™ HistoStarTM. Il existe plusieurs tailles.
Marque: Epredia™ A81010034
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
La pince chauffante Thermo Scientific™ fonctionne avec la station d’enrobage Thermo Scientific™ HistoStar™. Il existe plusieurs tailles.
• Jaune
• Pointe de 2mm
Spécification
Pince chauffée | |
Station d’enrobage Epredia™ HistoStar™ | |
Jaune ; pointe de 2 mm |