Learn More
Cytiva Colonnes IEX à débit rapide ANX Sepharose HiTrap™
Échangeur d’anion faible pour la purification à petite échelle de protéines à poids moléculaire supérieur
167.00€ - 363.00€
Spécification
Description | HiTrap ANX FF (HS) |
---|---|
À utiliser avec (application) | Le HiTrap ANX (HS) FF est préconditionné avec Sepharose ANX (HS) débit rapide. C’est un échangeur d’anions faible pour la purification à petite échelle de protéines de poids moléculaire plus élevé ainsi que la sélection des conditions de liaison et d’élution. |
Contenu et stockage | 4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10450895
|
Cytiva
17-5162-01 |
1 mL | 1 x 5 ml |
167.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11575025
|
Cytiva
17-5163-01 |
5 mL | 5 x 5 ml |
363.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Pratiques pour des séparations rapides, seules ou connectées en série
- Conçues pour une utilisation avec une seringue, une pompe péristaltique ou un système de chromatographie
- Débits élevés et bon potentiel de mise à l’échelle
Spécification
HiTrap ANX FF (HS) | |
Le HiTrap ANX (HS) FF est préconditionné avec Sepharose ANX (HS) débit rapide. C’est un échangeur d’anions faible pour la purification à petite échelle de protéines de poids moléculaire plus élevé ainsi que la sélection des conditions de liaison et d’élution. | |
4°C à 30°C dans 20 % d’éthanol |